missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butyramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11428760
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Butyramide was used in the synthesis of hydroxamic acids, electrorheological fluids and β-amodoorganotin compounds. It was used as substrate of (+)-γ-lactamase to develop a microreactor to study enzyme stability, activity, kinetics and substrate specificity.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Butyramid wurde bei der Synthese von Hydroxaminsäuren, elektrorheologischen Flüssigkeiten und β-amodoganotin-Verbindungen verwendet. Es wurde als Substrat von (+)-γ-Lactamase verwendet, um einen Mikroreaktor zur Untersuchung der Enzymstabilität, -aktivität, -kinetik und -substratspezifität zu entwickeln.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (170g/l).

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 541-35-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD00041894
InChI-Schlüssel DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
PubChem CID 10927
ChEBI CHEBI:50724
IUPAC-Name Butanamid
SMILES CCCC(=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Butyramide
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Dichte 1.032
Siedepunkt 216°C
Menge 50 g
Beilstein 1361528
Merck Index 14,1592
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (170g/L).
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyramide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butanamide

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt