Learn More
Butylacetat, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16605873
Click to view available options
35 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl acetate
CAS 123-86-4
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Dichte 0.881 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 126.2°C (1013 hPa)
Flammpunkt 27°C
Summenformel C6H12O2
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Menge 35 kg
Beilstein 1741921
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
IUPAC-Name Butylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Güte ACS Allzwecklösungsmittel