Learn More
Butylacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15605600
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
puriss. p.a., ACS-Reagenz
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylacetat
Schmelzpunkt -78 °C
Dichte 0.88 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 126 °C
Explosionsgrenze 0.076
Flammpunkt 23 °C (73.4 °F)
Zündpunkt 790 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Brechungsindex n20/D 1.394
Menge 1 l
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.001 %
Dampfdichte 4 (vs. Luft)
Formelmasse 116.16 mol
Dampfdruck 15 mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.