Learn More
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butylacetat |
Namenshinweis | CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.7 % |
Extinktion | max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 320 nm, max. 0.02 bei 300 nm, max. 0.04 bei 275 nm, max. 0.20 bei 260 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Schmelzpunkt | -78 °C (Literatur) |
Dichte | 0.88 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 126.2 °C |
Flammpunkt | 27 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3COO(CH2)3CH3 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Butyl acetate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-butyl acetate