Learn More
Butylacetat, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15685400
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 L
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylacetat
Schmelzpunkt -78 °C
Dichte 0.88 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 126.2 °C (1013 hPa)
Explosionsgrenze 0.076
Flammpunkt 23 °C (73.4 °F)
Zündpunkt 790 °F
Geruch Wie Obst
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Dampfdichte 4 (vs. Luft)
Formelmasse 116.16 mol
Dampfdruck 8 mmHg (20 °C), 15 mmHg (25 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %