Learn More
Bupirimate, Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka R1718-100MG
Artikelnummer. 16644524
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bupirimate
≤ 100%
5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate
48°C to 52°C
Hellbraun
41483-43-6
758056
316.4 g/mol
232°C