Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsenbrenner
Bunsenbrenner für Propangas mit Luftregulierung.
34.55 CHF - 46.50 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bunsen Burner
Material Brass
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gastyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gastyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10432752
Unterlagen ansehen
Juchheim Laborgeraete™
01150 DP
Propan Air Regulator
34.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10482552
Unterlagen ansehen
Juchheim Laborgeraete™
01160 DE
Natural Gas Nadelventil
46.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Propangas oder Erdgas
  • Nach DIN 30665
  • Mit DVGW-Zertifizierung
  • Heizleistung ca. 2198 kJ/h
  • Mit Luftregulierblende
  • Durch schwere, hochwertige Materialien besonders guter Stand
Spezifikation
Spezifikation
Bunsen Burner
Brass