Learn More
Bumetanid, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464601
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Bumetanid wird verwendet, um die Rolle von Prostaglandin E2 bei der Regulierung der Chloridsekretion in den Epithelzellen des Schweineendometriums zu prüfen.
  • Eine Studie zu den Auswirkungen der Anwendung von Bumetanid und der anschließenden Hemmung des Natrium-Kalium-Chlorid-Cotransporters (NKCC1) in kultivierten Leberzellen hat auf eine erhöhte Expression von alpha-1-Aktin der glatten Muskulatur in 2 Tage lang kultivierten hepatischen Sternzellen hingewiesen.
  • Eine Untersuchung der Laktazidose Behandlung von G6 Gliazellen, die in Suspension mit 0,1 M Bumetanid kultiviert wurden, ergab eine verminderte Zellschwellung aufgrund von Laktazidose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28395-03-1
Summenformel C17H20N2O5S
Synonym Lunetoron
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bumetanid
Menge 1 g
Schmelzpunkt 230 bis 231 °C
Physikalische Form Pulver
Reinheit ≥ 99 %
Molekulargewicht 364.416
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.