missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M710 M610 M611 Polyester-Anhänger - Großpackung

Trägerlose Polyester-Kabelanhänger, Großpackung für M611, M610 und M710

Marke:  Brady™ 312154

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17857984

  • 227.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt.
  • Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren und ist in sieben Farben erhältlich.
Spezifikation

Spezifikation

250 Labels
RoHS Directive 2011/65/EU
Polyester
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
2.953 in.
0.2 mm
-40°F to +212°F
10 mm
5 x 2 mm
Tag
White
Gloss
75 mm
Rectangle
-40°C to +100°C
0.374 in.
0.19 x 0.07 in.
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote