Learn More
Pufferlösung, Phthalat-Kalium-Wasserstoff, pH4.008, Fisher Chemical ™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
40.00 CHF - 58.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung, Kaliumhydrogenphthalat
pH 4.008 (bei 25 °C)
Verpackung Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12930654
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
SOL 009 500
500 ml Flasche
40.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12990654
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
SOL 015 1L
1000 mL Flasche
58.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Pufferlösung, Kaliumhydrogenphthalat
4.008 (bei 25 °C)
Flasche
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate