Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 9.54 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042423.K2
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution, pH 9.54 (±0.01 at 25°C) | |
1 L | |
Specpure™ |
NIST Traceable | |
MFCD00146206 | |
Flüssig |
RUO – Nur für Forschungszwecke