Learn More
Pufferlösung pH 9.2, Boratpuffer, NIST-rückverfolgbar, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 383870010
43.92 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Buffer solution pH 9.2 | |
1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5 | |
1 L | |
Kunststoffflasche | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
Borate buffer, traceable to NIST, ready to use | |
1.0000g/mL | |
MFCD00163147 | |
1 |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 9.2, Borate buffer, traceable to NIST