Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, NIST-rückverfolgbar, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 383855000
40.38 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution pH 7 | |
7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 | |
500 mL | |
1 |
Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use | |
1.0000g/mL | |
MFCD03097944 | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer, traceable to NIST