Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 258591000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferSpezifikation
Buffer solution pH 7 | |
1.0030g/mL | |
H2KO4P | |
Kunststoffflasche | |
14, 7659 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
7558-79-4, 7732-18-5 | |
100 mL | |
MFCD03097944 | |
1.003 | |
14mmHg at 20°C | |
136.09 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
RUO – Nur für Forschungszwecke