Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 5.00 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042417.K7
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution, pH 5.00 (±0.01 at 25°C) | |
4 L | |
Specpure™ |
NIST Traceable | |
MFCD00147253 | |
Flüssig |
RUO – Research Use Only