missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
Dichte | 1.01g/mL |
pH | 3.50 |
Menge | 10 L |
Zusammensetzung | Phtalate-HCl |
Verpackung | PE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buffer Solution, pH 3.50, Chem-Lab >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur