Learn More
Pufferlösung pH 3,0 (20 °C), Zitronensäure-/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid, SRM-rückführbar von NIST und PTB, Honeywell Fluka™
Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von NIST und PTB
102.57 CHF - 491.81 CHF
Spezifikation
CAS | 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5 |
---|---|
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15663180
|
Honeywell-Fluka
31046-1L |
1 l |
102.57 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15673180
|
Honeywell Fluka
31046-6X1L |
6 x 1 l |
491.81 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5 | |
NONH für alle Transportarten |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pufferlösung pH 3,00 (20°C)