Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 25° C getestet
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
HDPE-Flasche
HDPE-Flasche GL45
Farbe:
Blau
Gelb
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Geprüft bei 25 °C
- Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
- NIST-rückverfolgbar
- Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
pH | 10 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Verpackung | HDPE-Flasche |