Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 10.00 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038710.K7
Additional Details : CAS : 1336-21-6 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution | |
1336-21-6 | |
H5NO | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Hydroxid | |
14923 | |
Specpure™ |
pH 10.00 (±0.01 at 25°C), No Color, NIST Traceable | |
4 L | |
MFCD00066650 | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
Flüssig |
RUO – Research Use Only