Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH10.0 (20 °C) |
Namenshinweis | Borax/Natriumhydroxid |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Max. % | <0.1000%, ≤0.5000% |
CAS Min. % | ≥0.2500% |
Menge | 6 x 1 l |
Lösungstyp | Buffer |
Verpackung | Poly-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.