Learn More
Pufferlösung pH 1,00, Reagecon™
Pufferlösung für den allgemeinen Gebrauch. Die Reagecon™ Pufferlösung, pH 1,00 hat eine Präzision von ± 0,02 bei 20 °C.
27.50 CHF - 36.75 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11878783
|
Reagecon
10105 |
500 ml |
27.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11460449
|
Reagecon
1010 |
1 l |
36.75 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pufferlösung für den allgemeinen Gebrauch.Die Reagecon™ Pufferlösung, pH 1,00 hat eine Präzision von ± 0,02 bei 20 °C.
- Pufferlösung für den allgemeinen Gebrauch
- pH 1,00 ± 0,02 bei 20 °C
Spezifikation
1 | |
Flüssig | |
Puffer |