Learn More
Fisherbrand™ Puffersparblöcke
Das reduzierte Volumen der positiven und negativen Gelkammern führt zu einer Verringerung des Pufferbedarfs.
32.45 CHF - 44.25 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11847633
|
Fisherbrand™
MSCHOICEBSB |
Sub-Gel Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
44.25 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11867633
|
Fisherbrand™
MSMIDIBSB |
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
38.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877633
|
Fisherbrand™
MSMINIBSB |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
32.45 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wirtschaftlich, geringe Gel- und Puffervolumina
- Erhältlich für die horizontalen Geleinheiten MultiSUB
Spezifikation
Pufferspeicherblock | |
Je 2 |