Learn More
Puffer-konzentrierte Lösung pH10 (Borat), Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
6 Ampules
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 10 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 Ampules |
MDL-Nummer | 217672 |
Verpackung | Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pufferlösung pH 10 (borate) Konzentrat
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, Boric acid (H3BO3)