Learn More
Brannan™ Budget Stoppuhr
Anzeige von bis zu 1/100 Sekunde mit Zwischenzeit-Funktion. Die Brannan™ Sport Zeitschaltuhr/Stoppuhr verfügt über eine Zeitanzeige, einen Kalender und eine Alarmfunktion. Lieferung mit Trageband und Batterien.
Marke: Brannan™ 28/400/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1/100 Sekunden-Stoppuhr
- Zwischenzeitfunktion
- Kalender
- Zeit
- Alarm
- Einschließlich Aufhängekordel.
- Batterien im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Stoppuhr | |
±3 s/Tag | |
1/100 sec. | |
Schwarz | |
59 mm | |
75 mm | |
CE- und ROHS/WEEE-zugelassen |
Täglicher Alarm | |
LCD, Big Digit Display | |
ABS | |
75 x 59 x 16 mm | |
16 mm | |
Batterien |