Learn More
Micronova™ BucketBinders™ Eimerverbindungsstücke
MicroNova™ BucketBinder™ Systeme für mehrere Becher sind ein kostengünstiges, ergonomisches Mehrfachbecher-System, das sperrige Wagen und Rahmen überflüssig macht.
Marke: Micronova™ BB-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das BucketBinder™ Kit enthält 2 oder 3 Eimer aus Polypropylen mit Rollen und ein oder zwei Sätze BucketBinders (Eimerverbindungsstücke). Das System ermöglicht eine einfachere Reinigung und Lagerung – sowohl in kleinen als auch großen kontrollierten Umgebungen und im sterilen Kernbereich.
- Die Polyketon-‘Haken’ befestigen zwei oder drei rechteckige Eimer sicher miteinander und ermöglichen so eine bedarfsgerechte Skalierung nach oben oder unten.
- Die einfache Klemmfunktion ermöglicht die Befestigung vor oder nach dem Befüllen der Eimer mit Desinfektionsmittel.
- Robust genug, um zwei oder drei Eimer zu sichern – mit jeweils bis zu 15 Litern Flüssigkeit
- Geringes Gewicht – weniger als 2 lbs pro Paar – BucketBinders™ können starke Desinfektionsmittel aufnehmen und autoklaviert und gammabestrahlt werden
- Nach der Verbindung können Sie die W-9 W-92 Flachwringer, W-9B BoxWringer™ für String-Mopps oder W-94-Überdruck-Flachmopps MegaWringer™ Wringer problemlos unterbringen
- Die perfekte Ergänzung für alle Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ und SlimLine™ Mopps.
- Eimereinlagen lassen sich leicht austauschen, ohne dass die BucketBinders™ vollständig entfernt werden müssen.
- BucketBinders™ passen in die rechteckigen Eimer der Serie B-7 AC.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Becher-Verbindungsstück, Befestigungsteile | |
Autoklavierbar | |
B-7AC rechteckiger Eimer | |
Eimer-Verbindungsstück | |
Unsteril |
Edelstahl | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen | |
25 cm | |
1 Paar |