Learn More
Eppendorf™ Becher für Rotor A-4-38
Becher für Rundbodenröhrchen von 16 x 125 mm.
Marke:  Eppendorf™ 5702764000
526.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17677635
  • 555.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Rundbodenröhrchen
  • Für 16 x 125 mm-Röhrchen
  • Für Rotor A-4-38
  • Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor A-4-38
Adapter, Becher & Zubehör
4/Packung