Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
Marke: BUCHI 11060907
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Spherical Receiving Flasks for rotary evaporators with ball joint (35/20)
- Exclusive use of DURAN™ borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis, and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes ranging from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated or with P+G coating
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Collection of Condensed Solvents | |
Ball Joint KS-35 | |
Round |
Receiving Flask | |
Rotary Evaporators | |
Plastic and Glass | |
250 mL |