Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
Marke: BUCHI 000421
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Sphärischer Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (35/20)
- Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
- Beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
- Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
- Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
- Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
- Lieferbar in Volumen von 50 bis 3000 ml
- Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
Spezifikation
Standardglas | |
Rotationsverdampfer | |
Unbeschichtet | |
50 mL |
Auffangkolben | |
Kugelgelenk KS-35 | |
Rund |