Learn More
BTX™ BTXPress™ Cytoporation Medium T4 mit niedriger Leitfähigkeit
Fortschrittlicher Elektroporationspuffer für die Verwendung mit dem BTX™ AgilePulse™ MAX Large Volume Elektroporationssystem für die Ex-vivo- oder In-vitro-Abgabe von DNA, RNA, Oligonukleotiden und siRNA
Marke:  BTX™ 470003
Artikelnummer. 15447370
  • 677.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril gefiltert aus hochwertigsten nicht-tierischen Reagenzien in medizinischer Qualität
  • Der Puffer kann direkt in das komplette Wachstumsmedium für die Zellkultur nach der Elektroporation verdünnt werden
  • Optimiert für eukaryotische Elektrofusionsanwendungen
  • Maximale Transfektionseffizienz, hohe Zellviabilität
  • Geringe Leitfähigkeit für minimale Erwärmung
  • Physiologischer pH-Wert und ausgewogene Osmolarität
  • Enthält keine tierischen Produkte
  • Zertifiziert RNase- und DNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
500 ml-Flasche
BTX AgilePulse MAX Elektroporationssysteme für große Volumina
Verbrauchsmaterial für die Elektroporation
18 Monate ab Herstellungsdatum
Steril
Rechteckwelle
Ex-vivo - oder in-vitro -Abgabe von DNA, RNA, Oligonukleotiden und siRNA
BTX-Elektroporation
BTXPress Cytoporation Medium T4 mit niedriger Leitfähigkeit
500 ml
2 °C bis 8 °C