Learn More
BTX™ GENETRODES/GENEPADDLE HOLDER WITH SHAFT
Zur Verwendung mit Genetrodes Elektroden
Marke: BTX™ 450203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrekte Positionierung aller Elektroden in einem vorgegebenen Abstand (10 Rillen, 1 mm voneinander entfernt)
Spezifikation
Korrekte Positionierung der Elektroporationselektroden in einem vorgegebenen Abstand | |
BTX-Elektroporation | |
Genetrode-/Genepaddle-Halter | |
Je 1 | |
1 bis 10 mm | |
Bananenkabel | |
Elektroden |
BTX Genetrodes oder Genepaddels Elektrode | |
Elektroporationszubehör | |
Griff. Elektroden sind erforderlich | |
0,03 bis 0,39 in. | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.