Learn More
BTX™ HT 25-Well-Elektroporationsplatten
Zur Verwendung mit ECM630 und ECM830 Elektroporationssystemen
Marke: BTX™ 450467
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 25-Well-Einweg-Elektroporationsplatte
- 4 mm Spalt
- 200 μl
- 1 Platte
Spezifikation
siRNA-Transfektion, Bibliotheksstudien und Stammzellenprojekt | |
Polycarbonat in medizinischer Qualität, poliertes Aluminium | |
Elektroporation Verbrauchsmaterialien | |
25-Well-Elektroporationsplatte | |
6/Pckg. | |
2 mm | |
Steril | |
Ja |
ECM 630HT, ECM830HT, Gemini X2 HT Elektroporationssystem | |
BTX-Elektroporation | |
25-Well-Einweg-Elektroporationsplatte, 2 mm Spalt, 100 μl, 6er-Packung | |
6 Platten und Dichtungen | |
0.078 Zoll | |
100 μl (Arbeiten) | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |