Learn More
BTX™ Zubehör für den Gemini X2 Generator, Fußschalter
Ermöglicht die freihändige Bedienung des Gemini X2 Generators. BTX™ Harvard Apparatus Gemini X2 Fußschalter dient als Starttaste an der Vorderseite des Generators.
Marke: BTX™ 452030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht die freihändige Bedienung des Gemini X2 Generators
- Wünschenswert bei der Durchführung von In-vivo/In-ovo-Genverabreichung oder nuklearem Transfer/Klonieren, wenn beide Hände für die Probenmanipulation benötigt werden
- Funktioniert als Starttaste an der Vorderseite des Generators
Spezifikation
Freihändige Bedienung der Elektroporationsgeneratoren | |
BTX-Elektroporation | |
3000 VDC, 250 VAC | |
Je 1 | |
Elektrodenanschlusskabel | |
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle |
Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830 und ECM 630 Fußpedal (kompatibel mit Touchscreen-Modellen) | |
Elektroporationszubehör | |
Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830 und ECM 630 Fußpedal | |
Unsteril | |
Fußschalter |