Learn More
BTX™ Elektroporationszubehör: Anschlusskabel für flache Elektroden
Schließen Sie externe Geräte (Genetroden, Genepaddles, Mikroslides, Mäander-Fusionskammer) an die BTX Elektroporationsgeneratoren an
Marke:  BTX™ 450217
Artikelnummer. 15467300
  • 201.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompatibel mit den meisten BTX-Systemen wie ECM 2001+ und Gemini
  • Weitere Informationen finden Sie im Elektrodentyp
Spezifikation
Spezifikation
Erforderlich für den Anschluss der flachen Elektrode, des 2-Nadel-Arrays und des Petri Pulsers an den Elektroporationsgenerator
Anschlusskabel für flache Elektroden
10 ft.
Unsteril
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle
ECM 830, GEMINI X2, ECM 2001 Generator
Bananenstecker zu Bananensteckerkabel, rot und schwarz, 10 ft
3,1 m
Bananenstecker auf Bananenstecker