Learn More
BTX™ Elektroporationszubehör: Bananenstecker
Schließen Sie externe Geräte (Genetroden, Genepaddles, Mikroslides, Mäander-Fusionskammer) an die BTX Elektroporationsgeneratoren an
Marke: BTX™ 450216
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten BTX-Systemen wie ECM 2001+ und Gemini
- Weitere Informationen finden Sie im Elektrodentyp
Spezifikation
Verbindet die Genetrode, Genepaddle, Mikroobjektträger, Meander Fusionskammer mit dem Elektroporationsgenerator | |
BTX-Elektroporation | |
10 ft. | |
Unsteril | |
Bananenstecker auf Mikrograbber |
ECM 630, ECM 830, Gemini X2, Legacy ECM 2001 Elektroporationsgeneratoren | |
Anschlusskabel Micrograbber-zu-Bananenstecke, 10 ft | |
3,1 m | |
Elektroporationszubehör | |
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle |