Learn More
Corning™ BTD Valve Head Complete
Corning™ valve head complete
98.87 CHF - 130.68 CHF
Spezifikation
Beschreibung | BTD-Ventilkopf komplett |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren organischer oder anorganischer Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16802100
|
Corning™
6851 |
2,5 bis 10 ml |
98.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16812100
|
Corning™
6852 |
25 bis 100 ml |
130.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
BTD-Ventilkopf komplett | |
Dispensieren organischer oder anorganischer Flüssigkeiten |