Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke: Paragon Scientific™ RF03NC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
6 bis 30 cSt | |
0.03 | |
ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105 |
No | |
D 445, D 446 | |
3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vorlaufzeit 4 Wochen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur