Learn More
Emma Safety Footwear Bryce Sicherheitsschuhe
Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus PU Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Die Mikrofaserkonstruktion bleibt flexibel und und widersteht Zement wie auch korrosiven Substanzen.
Marke:  Emma Safety Footwear MM33084843
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978351
  • 176.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Mikrofaserkonstruktion
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
43
Schnüre
Bryce
Mikrofaser
Stahl