Learn More
Emma Safety Footwear Bryce Sicherheitsschuhe
Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus PU Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Die Mikrofaserkonstruktion bleibt flexibel und und widersteht Zement wie auch korrosiven Substanzen.
Marke: Emma Safety Footwear MM33084849
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Mikrofaserkonstruktion
- Reflektierender 3M™-Besatz
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
49 |
Schnüre | |
Bryce | |
Mikrofaser | |
Stahl |