Learn More
Brucin Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503531
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145428-94-0
Summenformel C23H27N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 395.48
MDL-Nummer MFCD00005942
InChI-Schlüssel RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Synonym brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
PubChem CID 69897601
IUPAC-Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]Oxepino[2,3,4-de]Pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-on;Dihydrat
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brucine dihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 174°C to 179°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Merck Index 14, 1455
Spezifische Drehung -123
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,slightly soluble in ether,glycerol and,ethyl acetate
Formelmasse 430.5
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.