Learn More
Brucindihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Resolving agentBrucine dihydrate is used as a resolving agent for chiral acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Auflösen von agentBrucin-Dihydrat wird als Auflösungsmittel für chirale Säuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Teilweise löslich, mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Basen und starken Reduktionsmitteln.
Das Auflösen von agentBrucin-Dihydrat wird als Auflösungsmittel für chirale Säuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Teilweise löslich, mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Brucine dihydrate |
Schmelzpunkt | 176°C to 178°C |
Summenformel | C6H3FeK3O12 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1570 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Partially soluble Miscible with water. |
InChI-Schlüssel | YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe] |
IUPAC-Name | Trikalium; 2-Hydroxy-2-Oxoacetat; Eisen; Oxalat; Oxalsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 440.22 |