Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A aus Braunglas werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2640283
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und hohlem, bernsteinfarbenem Glasstopfen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Volumenaufnahme | |
Braun | |
Braun | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Stopfen aus Polyethylen | |
2 Stück/Packung | |
±0,15 mL | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
A | |
NS 14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Polyethylen | |
150 mL | |
180 ± 5 mm | |
±0,1 mL | |
14/23 NS Standardschliff | |
Weiße Emaillefarbe | |
Nein | |
Unsteril | |
Rund |