Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A aus Braunglas werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2640278
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11839600
  • 79.55 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und hohlem, bernsteinfarbenem Glasstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Glas
50 ml
140 mm
14/23 NS Standardschliff
Ja
Braun
Braun
Borosilikatglas, Duran Glas
± 0.08 ml
±0.08 ml
A