Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A aus Braunglas werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2640293
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und hohlem, bernsteinfarbenem Glasstopfen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Glas | |
1000 ml | |
300 mm | |
24/29 NS Standardschliff | |
Ja |
Braun | |
Braun | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
±0.4 ml | |
±0.4 ml | |
A |