Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromothymolblau-Natriumsalz, ACS-Reagenz
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromothymol Blue sodium salt |
CAS | 34722-90-2 |
Klarheit | Passes Test |
Summenformel | C27H27Br2NaO5S |
MDL-Nummer | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
Merck Index | 15, 1455 |
Synonym | Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB |
InChI-Schlüssel | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
Infrarotspektrum | Echt |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |