Learn More
Bromothymolblau-Natriumsalz, 0.04 % w/v wässrige Lösung
Artikelnummer. 11398967
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34722-90-2
Summenformel C27H27Br2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 646.37
MDL-Nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI-Schlüssel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
PubChem CID 102183223
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue sodium salt
IUPAC-Name Natrium;2-Brom-4-[(Z)-(3-Brom-2-Methyl-4-oxo-5-Propan-2-Ylcyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2-Sulfophenyl)Methyl]-3-Methyl-6-Propan-2-Ylphenolat
Formelmasse 646.38
Geruch Geruchsneutral
Farbe Blau
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig