Learn More
Alfa Aesar™ Bromodichloromethane, 98%, stab. with potassium carbonate
Click to view available options
Menge:
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromodichloromethane |
Namenshinweis | Stabilized with potassium carbonate |
CAS | 75-27-4 |
Schmelzpunkt | -57°C |
Siedepunkt | 87°C to 89°C |
Geruch | Chloroform-like |
Summenformel | CHBrCl2 |
MDL-Nummer | MFCD00000824 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1697005 |