Learn More
Bromcycloheptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406326
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2404-35-5
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
MDL-Nummer MFCD00004149
InChI-Schlüssel LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC-Name Bromcycloheptan
SMILES BrC1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocycloheptane
Dichte 1.3
Siedepunkt 71°C to 72°C (10 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.5052
Menge 5 g
Beilstein 1098389
Formelmasse 177.09
Reinheit (%) 97%