Learn More
Bromkresolpurpur, Pure, Indikator-Gütegrad, Feststoff, Fisher Chemical
C21H16Br2O5S, CAS-Nummer 115-40-2, 25 g, rot, 540,21 g/mol, 245 °C, 11681, Glasbehälter, Pulverfeststoff
Marke: Fisher Chemical B/4330/44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C21H16Br2O5S, CAS-Nummer 115-40-2, 25 g, rot, 540,21 g/mol, 245 °C, 11681, Glasbehälter, Pulverfeststoff
Spezifikation
245°C | |
C21H16Br2O5S | |
540.21g/mol | |
Rot | |
Pulver |
115-40-2 | |
11681 | |
Glasgefäß | |
5 g |