Learn More
Bromobenzol, 99+ %, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
250ml, Flasche aus Braunglas
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 108-86-1 |
Schmelzpunkt | -31°C |
Siedepunkt | 156°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C6H5Br |
MDL-Nummer | 55 |
Menge | 250 mL |
Formelmasse | 157.01g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bromobenzene
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.