Learn More
Bromessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467017
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromessigsäure wird in der organischen Synthese und als Alkylierungsmittel verwendet. Wird auch als biochemische Substanz für die Proteomikforschung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Ist hygroskopisch in der Natur und empfindlich gegenüber Licht und Luft. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-08-3
Summenformel C2H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.948
MDL-Nummer MFCD00002678
InChI-Schlüssel KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC-Name 2-Bromessigsäure
SMILES C(C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid
Schmelzpunkt 44°C to 49°C
Dichte 1.93
Siedepunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Strukturformel BrCH2CO2H
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3425
Beilstein 506167
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,1400
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol
Formelmasse 138.95
Reinheit (%) ≥98%